Learn More
Heidolph™ Test Tube Holder
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 bis 16 mm-Reagenzgläser
15-ml-Reagenzgläser
17 bis 20 mm-Reagenzgläser
30 mm-Reagenzgläser
50-ml-Teströhrchen
Röhrchenkapazität:
12 Reagenzgläser
14 Reagenzgläser
20 Reagenzgläser
5 Reagenzgläser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Attachment or rack for holding test tubes.
Characteristics:
- Autoclavable and dishwasher safe
- Angle adjustment up to 90°
- Attachment without foot part can be used as table frame
Options:
Stainless Steel Test Tube Holder:
- Rack that holds 20 test tubes with a diameter of 12 to 16 mm
- Rack that holds 20 test tubes with a diameter of 17 to 20 mm
- Rack that holds 12 test tubes with a diameter of 30 mm
Stainless Steel with Polypropylene Lining Test Tube Holder:
- Rack that holds 14 test tubes with a capacity of 15 mL
- Rack that holds 5 test tubes with a capacity of 50 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 50-ml-Teströhrchen |
| Röhrchenkapazität | 5 Reagenzgläser |
| Produkttyp | Tube Holder |
| Material | Stainless Steel, Polypropylene |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hei-SHAKE 1000 or 2000 Series Shakers |