Learn More
Heidolph™ Test Tube Holder
Artikelnummer. p-200109629 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 bis 16 mm-Reagenzgläser
15-ml-Reagenzgläser
17 bis 20 mm-Reagenzgläser
30 mm-Reagenzgläser
50-ml-Teströhrchen
Röhrchenkapazität:
12 Reagenzgläser
14 Reagenzgläser
20 Reagenzgläser
5 Reagenzgläser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Röhrchenkapazität unitSize
30274399 12 bis 16 mm-Reagenzgläser 20 Reagenzgläser 1 Stück
30274408 17 bis 20 mm-Reagenzgläser 20 Reagenzgläser 1 Stück
30274400 30 mm-Reagenzgläser 12 Reagenzgläser 1 Stück
30274401 15-ml-Reagenzgläser 14 Reagenzgläser 1 Stück
30274392 50-ml-Teströhrchen 5 Reagenzgläser 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 30274399
Marke: Heidolph™ 5490010000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Attachment or rack for holding test tubes.
Attachment or rack for holding test tubes.
Characteristics:
  • Autoclavable and dishwasher safe
  • Angle adjustment up to 90°
  • Attachment without foot part can be used as table frame
Options:
Stainless Steel Test Tube Holder:
  • Rack that holds 20 test tubes with a diameter of 12 to 16 mm
  • Rack that holds 20 test tubes with a diameter of 17 to 20 mm
  • Rack that holds 12 test tubes with a diameter of 30 mm
Stainless Steel with Polypropylene Lining Test Tube Holder:
  • Rack that holds 14 test tubes with a capacity of 15 mL
  • Rack that holds 5 test tubes with a capacity of 50 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 12 bis 16 mm-Reagenzgläser
Röhrchenkapazität 20 Reagenzgläser
Produkttyp Tube Holder
Material Stainless Steel
Zur Verwendung mit (Geräte) Hei-SHAKE 1000 or 2000 Series Shakers