Learn More
Labconco™ Reagenzglas/Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen:Zubehör für FreeZone™ Stopfen oder Tablett-Großtrockner
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
Rechteckiges Reagenzglas/Mikrozentrifugengestell
- Fasst bis zu 70 Röhrchen von 12 bis 13 mm
- Aus Edelstahl des Typs 304
- Enthält Boden- und Adapterplatte für (70) Mikrozentrifugenröhrchen
- Ideal für die Verwendung mit FreeZone™ Tabletttrockner, Hordentrockner oder Stoppering Tabletttrockner
- Abmessungen:7,4 x 11,5 x 2,5 Zoll (B x T x H)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tube Rack |
| Kapazität (metrisch) | 70 Röhrchen |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Material | Edelstahl (304) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FreeZone™ Tabletttrockner, Hordentrockner oder Stoppering-Tabletttrockner |
| Enthält | Gestell aus Edelstahl und 1 Adapterplatte aus Edelstahl für Mikrozentrifugenröhrchen |
| Breite (angloamerikanisch) | 7,4 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,5 in. |
| Versandgewicht (angloamerikanisch) | 3,5 lb. |
| Mehr anzeigen |