Learn More
- Home
- Products
- Bäder
- Wasserbadzubehör
- Memmert™ Reagenzglasgestell
Memmert™ Reagenzglasgestell
Artikelnummer. 17512265 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB35 Wasserbäder
WTB50 Wasserbäder
Aufnahmevermögen:
100 Reagenzgläser (4 Reihen)
30 Reagenzgläser (2 Reihen)
44 Reagenzgläser (2 Reihen)
50 Reagenzgläser (2 Reihen)
58 Reagenzgläser (2 Reihen)
66 Reagenzgläser (2 Reihen)
74 Reagenzgläser (2 Reihen)
75 Reagenzgläser (3 Reihen)
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
21 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Durchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17512265 | WTB35 Wasserbäder | 30 Reagenzgläser (2 Reihen) | 32 mm | 1 Stück |
| 17502265 | WTB35 Wasserbäder | 44 Reagenzgläser (2 Reihen) | 21 mm | 1 Stück |
| 17592255 | WTB35 Wasserbäder | 50 Reagenzgläser (2 Reihen) | 18 mm | 1 Stück |
| 17582255 | WTB35 Wasserbäder | 58 Reagenzgläser (2 Reihen) | 14,5 mm | 1 Stück |
| 17572255 | WTB35 Wasserbäder | 66 Reagenzgläser (2 Reihen) | 12 mm | 1 Stück |
| 17562255 | WTB35 Wasserbäder | 74 Reagenzgläser (2 Reihen) | 10 mm | 1 Stück |
| 17522265 | WTB35 Wasserbäder | 75 Reagenzgläser (3 Reihen) | 18 mm | 1 Stück |
| 17532265 | WTB35 Wasserbäder | 100 Reagenzgläser (4 Reihen) | 18 mm | 1 Stück |
| 17592265 | WTB50 Wasserbäder | 30 Reagenzgläser (2 Reihen) | 32 mm | 1 Stück |
| 17582265 | WTB50 Wasserbäder | 44 Reagenzgläser (2 Reihen) | 21 mm | 1 Stück |
| 17572265 | WTB50 Wasserbäder | 50 Reagenzgläser (2 Reihen) | 18 mm | 1 Stück |
| 17562265 | WTB50 Wasserbäder | 58 Reagenzgläser (2 Reihen) | 14,5 mm | 1 Stück |
| 17552265 | WTB50 Wasserbäder | 66 Reagenzgläser (2 Reihen) | 12 mm | 1 Stück |
| 17542265 | WTB50 Wasserbäder | 74 Reagenzgläser (2 Reihen) | 10 mm | 1 Stück |
| 17502275 | WTB50 Wasserbäder | 75 Reagenzgläser (3 Reihen) | 18 mm | 1 Stück |
| 17512275 | WTB50 Wasserbäder | 100 Reagenzgläser (4 Reihen) | 18 mm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17512265
Marke: Memmert™ WTB35B50661
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör für Wasserbäder
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | WTB35 Wasserbäder |
| Typ | Reagenzglasgestell |
| Aufnahmevermögen | 30 Reagenzgläser (2 Reihen) |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |