Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestell
Artikelnummer. p-7238141 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB35 Wasserbäder
WTB50 Wasserbäder
Aufnahmevermögen:
100 Reagenzgläser (4 Reihen)
30 Reagenzgläser (2 Reihen)
44 Reagenzgläser (2 Reihen)
50 Reagenzgläser (2 Reihen)
58 Reagenzgläser (2 Reihen)
66 Reagenzgläser (2 Reihen)
74 Reagenzgläser (2 Reihen)
75 Reagenzgläser (3 Reihen)
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
21 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17512265
Marke: Memmert™ WTB35B50661
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenzglasgestell für die Verwendung mit einem Memmert™ Wasserbad.
  • Zubehör für Wasserbäder
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) WTB35 Wasserbäder
Typ Reagenzglasgestell
Aufnahmevermögen 30 Reagenzgläser (2 Reihen)
Material Rostfreier Stahl
Durchmesser (metrisch) 32 mm