Learn More
Velp Scientifica™ Teströhrchengestell
Artikelnummer. 15359564 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Anzahl Positionen:
7
20
36
Aufnahmevermögen:
20 Röhrchen mit 17 mm Durchm.
36 Röhrchen mit 11 mm Durchm.
7 Röhrchen mit 29 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15359564
Marke: Velp Scientifica™ A00000092
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Velp Scientifica™ Reagenzglasgestell ist ein wichtiges Zubehör zum Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
  • Vollständig transparent für eine dauerhafte Sichtkontrolle
  • Unterstützt verschiedene Reagenzglasgrößen
Spezifikation
Beschreibung Reagenzglasgestell
Zur Verwendung mit (Geräte) OCB
Aufnahmevermögen 20 Röhrchen mit 17 mm Durchm.
Material Polycarbonat
Anzahl Positionen 20