missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edmund Bühler GmbH™ Teströhrchengestell

Artikelnummer. 10073541
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (14 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (18 mm)
Röhrchen (30 mm)
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
14mm
16mm
18 mm
30mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10073541

Marke: Edmund Bühler GmbH™ 0052 058

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gefertigt aus Edelstahl. Edmund Bühler GmbH™ Teströhrchenträger mit klappbarem Fuß zur Fixierung von Reagenzgläsern auf Universaltabletts oder mit Klemmleiste für die Befestigung auf einem Gestell.

  • Edelstahl-Ausführung
  • Abmessungen: 289 x 100 mm
  • Für Winkelveränderung am aufklappbaren Fuß befestigen (separat bestellen)
  • Zur Verwendung mit universellen Plattformschüttlern

Spezifikation

Enthält Klemmleisten und Klappfuß
Produkttyp Teströhrchengestell
Farbe Metall
Aufnahmevermögen Röhrchen (18 mm)
Material Edelstahl
Positionen 44
Sterilität Unsteril
Menge Je 1
Größe 18 mm
Abmessungen (L x B) 289 x 100 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 18 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt