Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Teströhrchengestell
Artikelnummer. 10796002
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (14 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (18 mm)
Röhrchen (30 mm)
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
14mm
16mm
18 mm
30mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Durchmesser (metrisch) Öffnung unitSize
10796002 Röhrchen (30 mm) 30mm 1 Stück
10450162 Röhrchen (14 mm) 14mm 1 Stück
12736967 Röhrchen (16 mm) 16mm 1 Stück
10073541 Röhrchen (18 mm) 18 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10796002
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 0052 201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gefertigt aus Edelstahl. Edmund Bühler GmbH™ Teströhrchenträger mit klappbarem Fuß zur Fixierung von Reagenzgläsern auf Universaltabletts oder mit Klemmleiste für die Befestigung auf einem Gestell.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Abmessungen: 289 x 100 mm
  • Für Winkelveränderung am aufklappbaren Fuß befestigen (separat bestellen)
  • Zur Verwendung mit universellen Plattformschüttlern
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell
Farbe Metall
Aufnahmevermögen Röhrchen (30 mm)
Material Edelstahl
Positionen 14
Sterilität Unsteril
Größe 30 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 30mm