Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell
Artikelnummer. p-7158999 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Positionen:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (10 bis 13 mm)
Röhrchen (10 bis 14 mm)
Röhrchen (14 bis 16 mm)
Röhrchen (15 ml)
Röhrchen (16 bis 20 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (18 bis 20 mm)
Röhrchen (20 mm)
Röhrchen (21 bis 25 mm)
Röhrchen (22 bis 25 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Röhrchen (5 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15722539
Marke: OHAUS™ 30400120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Beschreibung Teströhrchen-Gestell für 50 ml-Röhrchen
Array 3 x 4
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Blue
Aufnahmevermögen Röhrchen (5 ml)
Material PVC-beschichteter Stahl
Positionen 12
Form Rectangular
Einschübe 1
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Größe 50 ml
Abmessungen (L x B x H) 12.7 x 17.8 x 10.2 cm
Länge (metrisch) 12,70 cm
Länge (angloamerikanisch) 5,00 in.
Breite (metrisch) 17,80 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,00 in.
Höhe (metrisch) 10,200 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,00 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 5,00 in.
Tiefe (metrisch) 12,70 cm