Learn More
Fisherbrand™ Test Tube Rack for Fisherbrand™ Heated Circulating Baths
Artikelnummer. 17571916 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
102 x 0,5-ml-Röhrchen
14 x 30 mm-Röhrchen
23 x 24 mm-Röhrchen
36 x 16 x 19 mm-Röhrchen
65 x 10 x 13 mm-Röhrchen
75 x 1,5-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17571916
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These test tube racks accommodate a variety of tube sizes and capacities.
  • Für den Einsatz mit vielen Fisherbrand™ Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Teströhrchen
Aufnahmevermögen 23 x 24 mm-Röhrchen