Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglasgestell für Fisherbrand™ beheizte Umwälzbäder
Artikelnummer. 17591916 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
102 x 0,5-ml-Röhrchen
14 x 30 mm-Röhrchen
23 x 24 mm-Röhrchen
36 x 16 x 19 mm-Röhrchen
65 x 10 x 13 mm-Röhrchen
75 x 1,5-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
17591916 75 x 1,5-ml-Röhrchen 1 Stück
17581916 14 x 30 mm-Röhrchen 1 Stück
17571916 23 x 24 mm-Röhrchen 1 Stück
17561916 36 x 16 x 19 mm-Röhrchen 1 Stück
17551916 65 x 10 x 13 mm-Röhrchen 1 Stück
17501926 102 x 0,5-ml-Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17591916
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Reagenzglasgestelle sind für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten geeignet.
  • Für den Einsatz mit vielen Fisherbrand™ Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Teströhrchen
Aufnahmevermögen 75 x 1,5-ml-Röhrchen