Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestelle mit 24 Bohrungen
Artikelnummer. 17110325 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
14,5 mm
18 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17110325
Marke: Memmert™ WTB15B48827
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzglasgestelle mit 24 Bohrungen zweireihig angeordnet
  • Gestell für Reagenzgläser
  • 24 Bohrungen, 2-reihig angeordnet
Spezifikation
Beschreibung 24 Bohrungen, 2-reihig angeordnet
Zur Verwendung mit (Geräte) WTB15
Typ Reagenzglasgestell
Eigenschaften Längs für die Größen 15 und 24
Durchmesser (metrisch) 14,5 mm