Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestelle mit 40 Bohrungen
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gestell für Reagenzgläser
- 40 Bohrungen, 2-reihig angeordnet
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 40 Bohrungen, 2-reihig angeordnet |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | WTB11 |
| Typ | Reagenzglasgestell |
| Eigenschaften | Quer bei Größen 15 und 24 |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |