missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Reagenzglasgestelle mit Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
48
72
Array:
4 x 12
6 x 12
Abmessungen (L x B x H):
242 x 92 x 64 mm
242 x 130 x 64 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die orange Farbe warnt vor biologischen Gefahrenstoffen
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem Temperaturbereich von -223°C bis 121°C stand
- Autoklavierbar
- Alle Gestelle haben quadratische Löcher, drei Decks, einen geschlitzten Gitterboden und verstärkte Kanten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchengestell |
| Array | 4 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Hellorange |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 bis 16 mm) |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 48 |
| Form | Rechteckig |
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -223 °C bis +121 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur