Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Artikelnummer. 10031913 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Orange
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
1,5-ml-Röhrchen
1,5 ml-Röhrchen
10 bis 13 mm-Röhrchen
14 bis 16 mm-Röhrchen, 15 ml-Zentrifugenröhrchen
17 bis 20 mm-Röhrchen
21 bis 25 mm-Röhrchen
26 bis 30 mm-Röhrchen
26 bis 30 mm-Röhrchen, 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Array:
3 x 3
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Array 3 x 8
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10031913
Marke: Thermo Scientific™ 30182
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie diese Schüttler-Gestelle für Reagenzgläser in verschiedenen Größen und Arrays, um alle Ihre Laborbedürfnisse zu erfüllen.
Mix and match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Test Tube Racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory. All racks are compatible with MaxQ shaker platforms.
Gestelle sind in einer Vielzahl von Größen, Arrays und Farben erhältlich. Mit MaxQ-Schüttlerplattformen kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Beschreibung Orangefarben, 14 bis 16 mm, 6 x 12 Array (passend für 15 ml-Zentrifugenröhrchen)
Array 6 x 12
Farbe Orange
Aufnahmevermögen 14 bis 16 mm-Röhrchen, 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Positionen 72
Zur Verwendung mit (Geräte) MaxQ™ Schüttler-Plattform