Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Artikelnummer. 11719518 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Orange
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
1,5-ml-Röhrchen
1,5 ml-Röhrchen
10 bis 13 mm-Röhrchen
14 bis 16 mm-Röhrchen, 15 ml-Zentrifugenröhrchen
17 bis 20 mm-Röhrchen
21 bis 25 mm-Röhrchen
26 bis 30 mm-Röhrchen
26 bis 30 mm-Röhrchen, 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Array:
3 x 3
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Array 3 x 8
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Aufnahmevermögen Array unitSize
11719518 Blau 1,5-ml-Röhrchen 4 x 6 1 Stück
11875820 Blau 1,5 ml-Röhrchen 8 x 12 1 Stück
11436358 Rot 10 bis 13 mm-Röhrchen 6 x 6 1 Stück
10174383 Rot 10 bis 13 mm-Röhrchen 6 x 12 1 Stück
10794214 Orange 14 bis 16 mm-Röhrchen, 15 ml-Zentrifugenröhrchen 6 x 6 1 Stück
10031913 Orange 14 bis 16 mm-Röhrchen, 15 ml-Zentrifugenröhrchen 6 x 12 1 Stück
11476358 Weiß 17 bis 20 mm-Röhrchen 4 x 5 1 Stück
10417883 Weiß 17 bis 20 mm-Röhrchen 4 x 10 1 Stück
11486358 Blau 21 bis 25 mm-Röhrchen 4 x 4 1 Stück
11426358 Blau 21 bis 25 mm-Röhrchen 4 x 10 1 Stück
11466358 Grün 26 bis 30 mm-Röhrchen Array 3 x 8 1 Stück
11496358 Grün 26 bis 30 mm-Röhrchen, 50 ml-Zentrifugenröhrchen 3 x 3 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 11719518
Marke: Thermo Scientific™ 30191
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie diese Schüttler-Gestelle für Reagenzgläser in verschiedenen Größen und Arrays, um alle Ihre Laborbedürfnisse zu erfüllen.
Mix and match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Test Tube Racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory. All racks are compatible with MaxQ shaker platforms.
Gestelle sind in einer Vielzahl von Größen, Arrays und Farben erhältlich. Mit MaxQ-Schüttlerplattformen kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Blau; 1,5 ml; Array 4 x 6
Farbe Blau
Aufnahmevermögen 1,5-ml-Röhrchen
Positionen 24
Zur Verwendung mit (Geräte) MaxQ™ Schüttler-Plattform
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 4 x 6