Learn More
Julabo™ Reagenzglasgestelle für offenes Wärmebad
Artikelnummer. 10387012
Change view
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Rostfreier Stahl
Aufnahmevermögen:
21 Reagenzgläser, Durchm. 30/31 mm
90 Mikroliter Röhrchen, Durchmesser 11/12 mm
90 Reagenzgläser, Durchm. 12/13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material Aufnahmevermögen unitSize
10387012 Rostfreier Stahl 21 Reagenzgläser, Durchm. 30/31 mm 1 Stück
10590823 Polypropylen 90 Mikroliter Röhrchen, Durchmesser 11/12 mm 1 Stück
10626684 Rostfreier Stahl 90 Mikroliter Röhrchen, Durchmesser 11/12 mm 1 Stück
11920288 Rostfreier Stahl 90 Reagenzgläser, Durchm. 12/13 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10387012
Marke: Julabo™ 8970347
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Beschreibung Gestell für Reagenzgläser
Zur Verwendung mit (Geräte) SW22, SW23, TW12, TW20, TW8 Schüttelwasserbad
Aufnahmevermögen 21 Reagenzgläser, Durchm. 30/31 mm
Material Rostfreier Stahl