Learn More
Kartell™ Reagenzglasstopfen
Artikelnummer. 15305393
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15305393 Naturfarben 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15305393 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 8832110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00 €
    25.13 € / 1000 Stück
    Sparen 0.87 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kartell™ Stopfen für Einweg-Reagenzgläser bieten eine auslaufsichere Versiegelung zum Reagenzglas, wodurch das Risiko des Verschüttens verringert wird.
  • CE-Zeichen, IVD-zertifiziert
  • Aus Polyethylen
  • Für die Verwendung mit Einweg-Reagenzgläsern Kartell™ 88320
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE/IVD
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Polyethylen
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Geräte) Kartell™ 88320