Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzgläser mit Normschliff und konischem Boden
Artikelnummer. 10677780
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
17 mm
Länge (metrisch):
115 mm
120 mm
Verschlusstyp:
Hexagonal
Nicht enthalten
Stopfen
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10677780
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05705216
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit konischem Boden
  • Mit Hülse NS 14/23
  • Ohne Stopfen erhältlich
  • Mit Stopfen aus Polyethylen oder sechseckigem Hohlglasstopfen
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Verschlussmaterial Glass
Länge (metrisch) 120 mm
Material Borosilicate Glass (3.3)
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Verschlusstyp Hexagonal
Bodenform Conical