Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzgläser mit Normschliff und konischem Boden
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
17 mm
Länge (metrisch):
115 mm
120 mm
Verschlusstyp:
Hexagonal
Nicht enthalten
Stopfen
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Mit konischem Boden
- Mit Hülse NS 14/23
- Ohne Stopfen erhältlich
- Mit Stopfen aus Polyethylen oder sechseckigem Hohlglasstopfen
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylene |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Verschlusstyp | Stopfen |
| Bodenform | Conical |