Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzgläser mit NS-Schliff ohne Graduierung
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
125 mm
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Sechseckiger Stopfen:
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Mit rundem Boden
- Mit NS-Hülse
- Ohne Stopfen erhältlich
- Mit Stopfen aus Polyethylen oder sechseckigem Hohlglasstopfen
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Glass |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Verschlusstyp | Sechseckiger Stopfen: |