Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzgläser mit NS-Schliff ohne Graduierung
Artikelnummer. 10657590
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
125 mm
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Sechseckiger Stopfen:
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10657590
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05700010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit rundem Boden
  • Mit NS-Hülse
  • Ohne Stopfen erhältlich
  • Mit Stopfen aus Polyethylen oder sechseckigem Hohlglasstopfen
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Höhe (metrisch) 125 mm
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten