Learn More
Heinz Herenz Test Tubes PS
Click to view available options
:
Non-graduated
Beschreibung
- Test tubes
- 55 x 12 mm
- PS
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 4 mL |
| Länge (metrisch) | 55 mm |
| Material | Polystyrene |
| Form | Cylindrical |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Verschlusstyp | Not Included |
| Produkttyp | Test Tube |
| Mehr anzeigen |