Learn More
Testosteron-13C, TRC
Artikelnummer. 30411012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411012 5 mg 5 Milligramm
30421188 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30411012 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1550035MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone-13C
Summenformel C1813CH28O2
Menge 5 mg
Synonym (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one-13C, 4-Androsten-17β-ol-3-one-13C, AndroGel-13C, Androderm-13C, Androlin-13C, (+)-Testosterone-13C, trans-Testosterone-13C, Testoderm-13C, Testogel-13C, Testolin-13C, Testro AQ-13C, Testrone-13C, Virosterone-13C
InChI-Formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i13+1
SMILES O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CCC4=C[13C](CC[C@@]43C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 289.42