Learn More
Testosteron-16,16,17-d3 17-Decanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Testosterone-16,16,17-d3 17-Decanoate |
| CAS | 876054-57-8 |
| Summenformel | C29 2H3 H43 O3 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-[(1-oxodecyl)oxy]-','(17β)- (9CI), Testosterone-16,16,17-d3 17-Decanoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1/i15D2,26D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])OC(=O)CCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-Trideuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]decanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 445.69 |
| Formelmasse | 445.3635 |