missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testosterone-16,16,17-d3 Dodecanoate, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Testosterone-16,16,17-D3 17-Dodecanoate |
| Summenformel | C31 D3 H47 O3 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Testosterone-16,16,17-D3 17-dodecanoate, Testosterone-16,16,17-d3 dodecanoate, (17β)-17-[(1-Oxododecyl)oxy]androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, Testosterone-16,16,17-d3 laurate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C31H50O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-29(33)34-28-17-16-26-25-15-14-23-22-24(32)18-20-30(23,2)27(25)19-21-31(26,28)3/h22,25-28 H,4-21H2,1-3H3/t25-,26-,27-,28-,30-,31-/m0/s1/i17D2,28 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] dodecanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 473.745 |
| Formelmasse | 473.395 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur