Learn More
Testosterone 17-isocaproate, Lipomed
Artikelnummer. 30458857
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30458857 10 mg 10 Milligramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458857
Marke: Lipomed LPMTES124310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Testosterone 17-isocaproate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone isocaproate
CAS 15262-86-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Testosterone isocaproate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C25 H38 O3
Synonym Testosterone, 4-methylvalerate (6 CI,8 CI), Valeric acid, 4-methyl-, ester with testosterone (8 CI), NSC 26641, Testosterone 17-isocaproate, Testosterone 4-methylpentanoate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(C)CCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC-Name [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 4-methylpentanoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 386.57
Menge 10 mg
Formelmasse 386.2821 g/mol