Learn More
Testosterone-2,2,4,6,6-d5 Benzoate, CDN
Artikelnummer. 30309489
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
0.005 g
0.01 g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30309489
Brand: CDN CDND78720.005G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Testosterone-2,2,4,6,6-D5 17-Benzoate
Summenformel C26 D5 H27 O3
Menge 0.005 g
Synonym (17β)-17-(Benzoyloxy)androst-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, Testosterone-2,2,4,6,6-D5 17-benzoate, Testosterone-2,2,4,6,6-d5 benzoate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5 benzoate, 17β-Benzoyloxy testosterone-2,2,4,6,6-d5
InChI-Formel InChI=1 S/C26H32O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,16,20-23 H,8-15H2,1-2H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1/i8D2,12D2,16 D
SMILES [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@@]4(C)CC[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O
IUPAC-Name [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate
Molekulargewicht (g/mol) 397.561
Formelmasse 397.267 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.