Learn More
Testosteron Cypionat-d3, TRC
Artikelnummer. 30416607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416607 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30416607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT15510210MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone Cypionate-d3
CAS 876054-56-7
Summenformel C27 D3 H37 O3
Menge 10 mg
Synonym Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-','(17β)- (9CI), (17β)-17-(3-Cyclopentyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, Testosterone-16,16,17-d3 17-cyclopentanepropionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d3 cyclopentylpropionate, Testosterone Cypionate-d3, Testosterone Cypionate-16,17,17-D3
InChI-Formel InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1/i11D2,24D
SMILES [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])OC(=O)CCC5CCCC5
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-Trideuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-cyclopentylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 415.623
Formelmasse 415.317