missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testosteron Enantat EP Verunreinigung B, Mikromol™

Artikelnummer. 17993436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993436 100 mg 100 Milligramm
17934226 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17993436 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0863.08
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Testosteron Enantat EP Verunreinigung B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Testosterone caproate
CAS 10312-45-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Testosterone caproate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C25 H38 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Testosterone Caproate, Testosterone Enantate Imp. B (EP), Testosterone Isocaproate Imp. E (EP), 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Hexanoate, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxohexyl)oxy]-, (17beta)-, Testosterone, hexanoate (6CI,7CI,8CI), (17beta)-17-[(1-Oxohexyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one hexanoate, Testosterone 17-caproate, Testosterone caproate, Testosterone Enanthate Related Compound B, Testosterone Enantate Impurity B, Testosterone Isocaproate Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C25H38O3/c1-4-5-6-7-23(27)28-22-11-10-20-19-9-8-17-16-18(26)12-14-24(17,2)21(19)13-15-25(20,22)3/h16,19-22H,4-15H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1
SMILES CCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-Dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]hexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 386.57
Menge 100 mg
Formelmasse 386,2821 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.