Learn More
Testosteron, Eur.Pharm., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10052040 10 g 10 Gramm
10310504 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10052040 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 164410100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Testosteron (CAS-Nr. 58-22-0) ist ein Steroid-Sexualhormon aus der Familie der Androstane und für das Regulieren und Erhalten verschiedener biologische Funktionen wichtig.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Testosteron ist ein Steroid-Sexualhormon aus der Familie der Androstane und für das Erhalten verschiedener biologische Funktionen wichtig.
•Diese Verbindung ist ein Androgen, das seine Funktion durch Bindung an und Aktivierung des Androgenrezeptors ausübt.
Anwendungen
• Testosteron wird in Zielgeweben durch das Enzym 5-∝ Reduktase irreversibel in Dihydrotestosteron (DHT) umgewandelt.
•Testosteron bzw. DHT- (sein aktiver Metabolit)Liganden-androgene Rezeptorkomplexe dienen als Transkriptionsfaktor und stimulieren die Expression mehrerer reaktionsfähiger Gene.
•Es antagonisiert den Androgenrezeptor und induziert so eine Genexpression, die das Wachstum, die Entwicklung und die Aufrechterhaltung mehrerer biologischer Funktionen einleitet.
• Diese Verbindung wird aufgrund ihres schnellen Metabolismus durch die Leber häufig bei In-vivo-Untersuchungen als Esterderivat verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-22-0
Summenformel C19H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 288.43
InChI-Schlüssel MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
IUPAC-Name (1S,3AS,3bR,9aR,9bS,11AS)-1-Hydroxy-9a,11a-Dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-Cyclopenta[a]Phenanthren-7-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Specifications
Chemischer Name oder Material Testosterone
Schmelzpunkt 153.0°C to 157.0°C
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 15, 9324
Spezifische Drehung +110.00
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol, acetone, benzene,, dioxane and vegetable oils, slightly soluble in ether
Formelmasse 288.42
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Testosterone
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.