Learn More
Testosteron, Logischer Kal.
Artikelnummer. 30458929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458929 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458929 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0323.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone
CAS 58-22-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Testosterone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H28 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Testosterone (7CI,8CI), (+)-Testosterone, AA 2500, Andro 100, AndroForte 5, AndroGel, Androderm, Androlin, Andronaq, Andropatch, Andrusol, Axiron, CDB 111C, COL 1621, CP 601B, Compleo, Cristerona T, Geno-cristaux Gremy, Glowmin, Homosteron, Homosterone, Intrinsa, Mertestate, NSC 9700, Nasobol, Neotestis, Noseafix, Opterone, Oreton, Orquisteron, Perandren, Percutacrine androgenique, Primotest, Primoteston, Relibra, Striant, Synandrol F, Teslen, Testandrone, Testiculosterone, Testim, Testobase, Testoderm, Testogel, Testolent, Testolin, Testopatch, Testopel, Testopropon, Testosteroid, Testosteron, Testoviron Schering, Testoviron T, Testro AQ, Testrone, Testryl, Tostrelle, Tostrex, Viatrel, Virormone, Virosterone, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17beta)-, (17beta)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-Delta4-androsten-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17beta-Testosterone, 4-Androsten-3-one-17beta-ol, Androst-4-en-17beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17beta-ol-3-one, Testosterone Decanoate Impurity A, Testosterone Enantate Impurity D, Testosterone Isocaproate Impurity A, Testosterone Propionate Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 288.42
Menge 10 mg
Formelmasse 288,2089 g/mol