Learn More
Testosteronphenylpropionat, Mikromol™
Artikelnummer. 18083280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18083280 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18083280 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1394.000250
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Testosteronphenylpropionat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone Phenylpropionate
CAS 1255-49-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Testosterone Phenylpropionate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C28 H36 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Testosterone, hydrocinnamate (6CI,7CI,8CI), Hydrocinnamic acid, ester with testosterone (8CI), Androject, Hydrocinnamic acid, testosterone ester, NSC 26643, Retandrol, Testosterone 17-phenylpropionate, Testosterone phenpropionate, Testosterone phenylpropanoate, Testosterone phenylpropionate, Androst-4-en-3-one, 17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (17beta)-, (17beta)-17-(1-Oxo-3-phenylpropoxy)androst-4-en-3-one, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl beta-phenylpropionate
InChI-Formel InChI=1S/C28H36O3/c1-27-16-14-21(29)18-20(27)9-10-22-23-11-12-25(28(23,2)17-15-24(22)27)31-26(30)13-8-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,18,22-25H,8-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-Dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-3-phenylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 420.58
Menge 250 mg
Formelmasse 420,2664 g/mol