Learn More
Testosterone Undecanoate-d21, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Testosterone Undecanoate-d21 |
| Summenformel | C30H27D21O3 |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C30H48O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h21,24-27 H,4-20H2,1-3H3/t24?,25?,26?,27-,29?,30?/m0/s1/i1D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMILES | O=C1CCC2(C)C(CCC3C2CCC4(C)C3CC[C@@]4(OC(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])=O)[H])=C1 |
| IUPAC-Name | (17 S)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl undecanoate-d21 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 477.84 |
| Formelmasse | 477.49 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |