Learn More
Testo™ Testoterm™ Selbstklebende Folienthermometerstreifen
Description
- Selbstklebende Temperaturstreifen
- Ändern die Farbe, wenn Schwellenwerte innerhalb von 2 bis 3 Sekunden überschritten werden
- Messbereich +116 bis +154 °C
Specifications
Specifications
| Abmessungen (L x B x H) | 50 x 18 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 204 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | 161 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | 161 bis 204 °C |
| Genauigkeit | ±1,5 °C |