Learn More
Testo™ Testoterm™ Selbstklebende Folienthermometerstreifen
Überwachen Sie die Temperatur von sich bewegenden oder kleinen Objekten und überwachen Sie die Transport- und Lagerungstemperaturen langfristig. Die Testoterm™ selbstklebenden Thermometerfolienstreifen können auf eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen aufgetragen werden.
41.40 € - 49.85 €
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10579091
|
Testo™
0646 1724 |
116 bis 154 °C |
49.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10078480
|
Testo™
0646 2532 |
161 bis 204 °C |
41.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Selbstklebende Temperaturstreifen
- Ändern die Farbe, wenn Schwellenwerte innerhalb von 2 bis 3 Sekunden überschritten werden
- Messbereich +116 bis +154 °C
Spezifikation
50 x 18 mm | |
±1,5 °C |