Learn More
TET1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200072407 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
250 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18679158 0.1 mg 0.10 Milligramm
18637306 0.025 mg 250 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18679158
Marke: Novus Biologicals NBP311863
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TET1 Polyclonal antibody specifically detects TET1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TET1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 - 4 μg/ml, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1 - 2 μg/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Flow (Intracellular) 1 - 3 μg/ml
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias bA119F7.1, CXXC finger 6, CXXC6, CXXC6FLJ10839, FLJ41442, KIAA1676CXXC-type zinc finger protein 6, LCX, LCXEC 1.14.11.n2, Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, ten-eleven translocation-1, tet oncogene 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Partial recombinant human TET1 protein produced in E. coli (amino acids 1-206) [UniProt Q8NFU7].
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Epigenetics, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80312
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG