Få mere at vide
TET1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18670042 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
100 μg
50 μg
Pakningsstørrelse:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18670042 100 μg 100 Mikroliter
18692722 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18670042
Brand: Novus Biologicals NBP297605100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
TET1 Polyclonal antibody specifically detects TET1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen TET1
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias bA119F7.1, CXXC finger 6, CXXC6, CXXC6FLJ10839, FLJ41442, KIAA1676CXXC-type zinc finger protein 6, LCX, LCXEC 1.14.11.n2, Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, ten-eleven translocation-1, tet oncogene 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TET1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Epigenetics, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80312
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.