Learn More
TET1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18692722 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18692722 50 μg 50 Mikroliter
18670042 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18692722
Marke: Novus Biologicals NBP29760550ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TET1 Polyclonal antibody specifically detects TET1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TET1
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias bA119F7.1, CXXC finger 6, CXXC6, CXXC6FLJ10839, FLJ41442, KIAA1676CXXC-type zinc finger protein 6, LCX, LCXEC 1.14.11.n2, Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, ten-eleven translocation-1, tet oncogene 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TET1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Epigenetics, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80312
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG