missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TET3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18236879 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18236879 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18236879

Marke: Novus Biologicals NBP282066

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TET3 Polyclonal specifically detects TET3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TET3
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 1.14.11.n2, hCG_40738, KIAA0401, methylcytosine dioxygenase TET3, MGC22014, probable methylcytosine dioxygenase TET3, tet oncogene family member 3
Gensymbole TET3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TET3 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human TET3. The immunogen is located within amino acids 1520 - 1570 of TET3. Amino Acid Squence: ARRELHATTPLKKPNR
Molekulargewicht des Antigens 183 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epigenetics
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 200424
Testspezifität At least three isoforms of TET3 are known to exist. TET3 antibody is predicted to not cross react with other TET proteins.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.