missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
TET3 Polyclonal antibody specifically detects TET3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TET3 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | EC 1.14.11.n2, hCG_40738, KIAA0401, methylcytosine dioxygenase TET3, MGC22014, probable methylcytosine dioxygenase TET3, tet oncogene family member 3 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | TET3 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human TET3. The immunogen is located within amino acids 1520 - 1570 of TET3. Amino Acid Squence: ARRELHATTPLKKPNR |
| Reinigungsverfahren | Peptide affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?