Learn More
TET3 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18076059 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18076059 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18076059 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298069JF646
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TET3 Polyclonal specifically detects TET3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TET3
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 646
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 1.14.11.n2, hCG_40738, KIAA0401, methylcytosine dioxygenase TET3, MGC22014, probable methylcytosine dioxygenase TET3, tet oncogene family member 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TET3 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epigenetics
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 200424
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG