missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TET3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL3009)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30275400
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275400 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275400

Marke: Invitrogen™ MA556894

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

TET3 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot

TET3, a member of the ten-eleven-translocation (TET) family of genes, is a methylcytosine dioxygenase that catalyzes the conversion of methylcytosine to 5-hydroxymethylcytosine and is most abundantly expressed in hematopoietic cells. Unlike the related TET2 protein, mutations in TET3 have not been observed in any myeloid malignancies. TET3 has been shown to be involved in the demethylation of zygotic DNA before the first mitosis and has been suggested to be involved in the epigenetic reprogramming of the zygotic paternal DNA following natural fertilization and may also contribute to somatic cell nuclear reprogramming during animal cloning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TET3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon HL3009
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen TET3
Gen-Zugriffsnummer O43151
Gen-Alias B430006D22Rik; BC037432; D230004J03Rik; hCG_40738; KIAA0401; Methylcytosine dioxygenase TET3; MGC22014; probable methylcytosine dioxygenase TET3; putative methylcytosine dioxygenase; Tet methylcytosine deoxygenase 3 isoform; tet methylcytosine dioxygenase 3; tet oncogene family member 3; Tet3
Gensymbole TET3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human TET3.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 200424
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.