Learn More
Tetra-N-Butyl Ammoniumhydroxid-Lösung, 0,1 M (0,1 N) in Toluol/Methanol, gebrauchsfertige Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10588050 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Beutel in Box
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10588050 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
10305810 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10152100 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
11408972 10 L Beutel in Box 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10588050 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/8750/08
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2052-49-5 | Molekularformel: C16H37NO | Molekulargewicht: 259,48 g/mol
Tetra-N-Butyl-Ammoniumhydroxid-Lösung 0,1 M (0,1 N) in Toluol/Methanol, gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC-Name Tetrabutylammonium-Hydroxid
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Formelmasse 259,47 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Methyl alcohol, 1-Butanaminium,N, N, N-tributyl-,hydroxide