Learn More
Tetra-n-Butylammoniumacetat, 1.0M wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426506 100 g 100 Gramm
11416506 25 g 25 Gramm
11436506 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24773.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10534-59-5 | C18H39NO2 | 301.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10534-59-5
Summenformel C18H39NO2
Molekulargewicht (g/mol) 301.52
MDL-Nummer MFCD00043208
InChI-Schlüssel MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate, tetra-n-butylammonium acetate, tetrabutylazanium acetate, tetrabutyl ammonium acetate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, acetate 1:1, tetrabutylammonium ion acetate, 2-phosphonooxy acrylic acid cyclohexylamine salt 1:1, n,n,n-tributylbutan-1-aminiumacetate, tetrabutylazanium ethanoate
PubChem CID 82707
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;acetat
SMILES CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium acetate
Dichte 0.99
Siedepunkt 100°C
Strukturformel [CH3(CH2)3]4N(O2CCH3)
Brechungsindex 1.389
Menge 100 g
Beilstein 3599376
Formelmasse 301.51
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M wässrige Lösung