Learn More
Tetra-n-Butylmoniumdichromat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422000
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422000 250 g 250 Gramm
11402000 10 g 10 Gramm
11412000 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422000 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17494.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 33725-74-5 | C16H40BN | 257.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33725-74-5
Summenformel C16H40BN
Molekulargewicht (g/mol) 257.31
MDL-Nummer MFCD00012035
InChI-Schlüssel GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium borohydride, tetra-n-butylammonium borohydride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium tetrahydroborate, boron 1-; tetrabutylazanium, boron 1-; tetrabutylammonium
PubChem CID 9881569
SMILES [BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium borohydride
Schmelzpunkt 125°C to 131°C
Flammpunkt 140°C (284°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NBH4
Menge 250 g
UN-Nummer UN3131
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name tetrabutylazanium boranuide
Formelmasse 257.31
Reinheit (%) 98%