Learn More
Tetra-n-Butylammoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473953 500 g 500 Gramm
11463953 100 g 100 Gramm
11483953 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473953 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10249.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 €
    180.65 € / 500 Gramm
    Sparen 19.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322.375 g/mol
Phase transfer catalyst Tetra-n-butylammonium bromide is used as a phase transfer catalyst for the preparation of lactones by cyclization of potassium salt of μ-bromocarboxylic acids and beta-lactones from beta-bromoacid by cyclization. It is also involved in the Curtius rearrangement, N-alkylation of aromatic carboxamides. It plays an important role as an ionic liquid in the regioselective O-alkylation reactions. It is also used in the preparation of polymer solar cells and single component green-light emitting electrochemical cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phasentransferkatalysator Tetra-n-Butylammoniumbromid wird als Phasentransferkatalysator für die Herstellung von Lactonen durch Cyclisierung von Kaliumsalz von µ-Bromkarbonsäuren und Beta-Lactonen aus Beta-Bromsäure durch Cyclisierung verwendet. Es ist auch an der Curtius-Neuordnung, der N-Alkylierung von aromatischen Carboxamiden beteiligt. Es spielt eine wichtige Rolle als ionische Flüssigkeit in den regioselektiven O-Alkylierungsreaktionen. Es wird auch bei der Herstellung von polymeren Solarzellen und einkomponentigen grünlich emittierenden elektrochemischen Zellen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-19-2
Summenformel C16H36BrN
Molekulargewicht (g/mol) 322.375
MDL-Nummer MFCD00011633
InChI-Schlüssel JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;bromid
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium bromide
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Dichte 1.15
Geruch Amine-like
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NBr
Menge 500 g
Beilstein 3570983
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 322.38
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium bromide