Learn More
Tetra-n-Butylammoniumdifluorotriphenylstannat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11329046
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11329046 1 g 1 Gramm
11339046 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11329046
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20205.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Kann als nicht-hygroskopisches, wasserfreies Äquivalent von TBAF angesehen werden, das für die Herstellung von Edelsteindifluoriden und die Alkylierung von Enolsilylethern nützlich ist. Zur Verwendung bei der Fluorierung von Kohlenhydraten.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139353-88-1
Summenformel C34H51F2NSn
Molekulargewicht (g/mol) 630.496
MDL-Nummer MFCD00192465
InChI-Schlüssel ODMXVCNGZGLSRS-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate, tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate iv, tetrabutylammonium difluorotriphenyltin, tetrabutylammonium triphenyldifluorotin, tetrabutylammoniumdifluorotriphenylstannate, tetrabutylam-monium triphenyldifluorostannate, tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate, tetra-n-butylammonium difluorotriphenylstannate, difluorotriphenylstannanuide; tetrabutylammonium, difluoro triphenyl stannanuide; tetrabutylammonium
PubChem CID 2733194
IUPAC-Name Difluor(triphenyl)stannanuid; Tetrabutylazanium
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.C1=CC=C(C=C1)[Sn-](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium difluorotriphenylstannate
Schmelzpunkt 188°bis 191 °C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3146
Beilstein 8668854
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents.
Formelmasse 630.5
Reinheit (%) 97%