Learn More
Tetra-n-Butylammoniumdifluorotriphenylstannat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Kann als nicht-hygroskopisches, wasserfreies Äquivalent von TBAF angesehen werden, das für die Herstellung von Edelsteindifluoriden und die Alkylierung von Enolsilylethern nützlich ist. Zur Verwendung bei der Fluorierung von Kohlenhydraten.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetra-n-butylammonium difluorotriphenylstannate |
| Schmelzpunkt | 188°bis 191 °C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3146 |
| Beilstein | 8668854 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in most organic solvents. |
| Formelmasse | 630.5 |
| Reinheit (%) | 97% |