Learn More
Tetra-n-Butylammoniumdihydrogentrifluorid, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352299 5 g 5 Gramm
11342299 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352299 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27266.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99337-56-1 | Molecular Formula: C16H38F3N | Molecular Weight: 301.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99337-56-1
Summenformel C16H38F3N
Molekulargewicht (g/mol) 301.48
MDL-Nummer MFCD00145365
InChI-Schlüssel MRXQMNWIADOAJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetra-n-butylammonium dihydrogen trifluoride, tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride, dihydrogen tetrabutylammonium fluoride, tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammonium dihydrogen trifluoride, tetrabutylammonium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylazanium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylammoniumdihydrogentrifluoride, tetrabutylamonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammoniumdihydrogen trifluoride
PubChem CID 11748636
IUPAC-Name tetrabutylazanium dihydrofluoride fluoride
SMILES F.F.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 301.48
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch